Documenti
50272
Supelco
L-Methionine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.67
Beilstein:
5352796
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Classi chimiche degli analiti
amino acids, peptides, proteins
Concentrazione
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
colorless
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1
OSUIUMQSEFFIKM-WCCKRBBISA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
L-Cistina from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
C7602
L-Cistina
L-metionina
SAFC
M8439
L-metionina
L-cisteina from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sigma-Aldrich
C7352
L-cisteina
L-glutammina 200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G7513
L-glutammina