494526
Eptano
biotech. grade, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
biotech. grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0002%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Solubilità
acetone: miscible(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 197 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.40
λ: 220 nm Amax: 0.15
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To compose a solvent mixture with diethyl ether for the purification of N-acylpyrrolidine derivatives of fatty acid methyl esters (FAMEs) by TLC.[5]
- To generate of chiral alcohols and heptanones, via whole cell double oxidation.[6]
- As a solvent in the synthesis of isopropyl acetate, via esterification of acetic acid with isopropyl alcohol catalyzed by lipase immobilized on silica.[7]
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).