Documenti fondamentali
487155
Supelco
Iodomethane-13C solution
99 atom % 13C (iodomethane-13C), NMR reference standard, 1% in chloroform-d (99.8 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CH3I
Peso molecolare:
142.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % 13C (iodomethane-13C)
Composizione
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
Concentrazione
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
3 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
applicazioni
agriculture
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Indirect detection test
Quantità
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Iodometano contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
Sigma-Aldrich
289566
Iodometano
Iodometano contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
I8507
Iodometano