Documenti fondamentali
703346
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CH3I
Peso molecolare:
142.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Grado
NMR reference standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solution
Composizione
chromium (III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
Concentrazione
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
6.5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Indirect detection test
Quantità
6.5 mm O.D. tube contains 1.2 mL.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)