465666
Magnesium
ReagentPlus®, powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Livello qualitativo
Descrizione
Metals basis purity
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99.5% trace metals basis
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
950 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
−325 mesh
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can also be used to catalyze Pinacol coupling, Reformatsky reaction and degradation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids