Documenti fondamentali
1.05815
Supelco
Magnesium
powder particle size about 0.06-0.3mm
Sinonimo/i:
Magnesium
Scegli un formato
1 KG
CHF 190.00
CHF 190.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 190.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
Numero indice EU:
231-104-6
NACRES:
NA.21
CHF 190.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.00013 hPa ( 325 °C)
Saggio
≥98.5% (complexometric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>450 °C
Impurezze
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
P. ebollizione
1107 °C/1013 hPa
Punto di fusione
651 °C
Densità
1.74 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤500 ppm
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 500 ppm
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Magnesium powder, 250 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.8+%
GF85662625
Magnesium
Magnesium powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.8%
GF83190663
Magnesium
Magnesium in a Sure/Seal™ bottle, turnings, 37.5 mmol
Sigma-Aldrich
723312
Magnesium
Magnesium powder, 50 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.8%
GF76627097
Magnesium
Magnesium dendritic pieces, purified by distillation, 99.998% trace metals basis
Sigma-Aldrich
474754
Magnesium