GF98833708
Magnesium
powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.8%
Sinonimo/i:
MG006021
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 988-337-08
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
50 (micron)
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3