Documenti fondamentali
46122
Supelco
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium copper salt solution
volumetric, for ion-selective electrodes, 0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
Sinonimo/i:
Copper diammonium EDTA, Diammonium copper ethylenediaminetetraacetate solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20CuN4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Stato
solid
Qualità
volumetric
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2H3N/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;2*1H3/q;+2;;/p-2
QWQCKWBAUUOYMU-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
for complexometric titration with copper-selective electrode (Cu-ISE)
Avvertenza
free of precipitate
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)