44224
Dodecyl 2-nitrophenyl ether
Selectophore™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
1-Dodecyloxy-2-nitrobenzene, 2-Nitrophenyl dodecyl ether, ETH 217
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Selectophore™
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503
P. ebollizione
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-22-18-15-12-11-14-17(18)19(20)21/h11-12,14-15H,2-10,13,16H2,1H3
DXCTUMLYTQODSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?