84818
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Selectophore™, ≥97.0%
Sinonimo/i:
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.450 (lit.)
P. eboll.
212 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?