437581
Cloroformio
ACS reagent, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
contiene
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Confezionamento
PVC-coated bottle of 4x4 L
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
60.5-61.5 °C (lit.)
60.5-61.5 °C
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Pb: ≤0.05 ppm
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).
- Preparing phospholipid solutions.
- As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.
- Solvent for recrystallization.
- As a reference compound to detect the presence of chloroform in tobacco smokes.
- As an extractant in solvent extraction process.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.