Documenti fondamentali
407119
Sigma-Aldrich
IR-786 perchlorate
Dye content 98 %
Sinonimo/i:
2-(2-[2-Chloro-3-([1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene]ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl)-1,3,3-trimethylindolium perchlorate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H36Cl2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
583.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 98%
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
Applicazioni
IR laser dye
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)