Documenti fondamentali
900883
Sigma-Aldrich
NIR-II dye
Sinonimo/i:
Near IR fluorescent dye
Scegli un formato
1 MG
CHF 1’340.00
CHF 1’340.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 1’340.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
NACRES:
NA.23
CHF 1’340.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Mass extinction co-efficient: 3.5 Lg-1cm-1
viscous solid or liquid
Livello qualitativo
Stato
liquid
λmax
780-810 nm
Fluorescenza
λem ~1050 nm, quantum yield ~2% (NIR emission)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
  • Stable solution in PBS. Miscible and stable in common buffers, serum and blood.
  • Store in dark at 4 °C.
  • Suitable excitation wavelengths: 785 nm, 808 nm, Emission: 900-1400 nm, peak ~1050 nm.
  • Quantum yield (QY) ~2% based on 0.5% QY of IR26 in 1,2-dichloroethane under 808 nm excitation. Quantum yield is ~4X of common Hipco single walled carbon nanotubes.
  • For in vivo imaging (e.g., vessels), inject ~100-150 μg in ~200 μL solution for a typical nude mouse but the dose can be varied.
  • Circulation half time of the dye is about 1 hour.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2