Documenti fondamentali
37066
Supelco
Calcium test kit Quantofix®
10-100 mg/L (Ca2+)
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
NACRES:
NA.21
Descrizione
semi-quantitative
Analiti specifici
calcium
Campo di misura
10-100 mg/L (Ca2+)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Descrizione generale
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 60 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/L Ca2+
Note legali
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Phosphate Test colorimetric, 10-500 mg/L (PO43-), MQuant®
Supelco
1.10428
Phosphate Test