Documenti fondamentali
1.00815
Supelco
Magnesium Test, photometric
photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
CHF 205.00
CHF 205.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
CHF 205.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 205.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Magnesium Cell Test, photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
magnesium
Campo di misura
5.0-75.0 mg/L (Mg)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Phthalein complexone)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric 5.0 - 75.0 mg/l Mg Spectroquant®
This Spectroquant® Magnesium Cell Test allows the accurate quantification of the magnesium content in aqueous samples.
Method applied: In neutral solution magnesium ions react with phthalein purple to form a violet dye which is determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Test del Ferro photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Test del Ferro
Test dei nitrati photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.09713
Test dei nitrati