Documenti fondamentali
1.14815
Supelco
Calcium Test, photometric
photometric, 5-160 mg/L (Ca), 12-400 mg/L (CaO3), Spectroquant®
Scegli un formato
100 TESTS
CHF 228.00
CHF 228.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TESTS
CHF 228.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 228.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Calcium Test, photometric, 5-160 mg/L (Ca), 12-400 mg/L (CaO3), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 100 tests
100 tests
Analiti specifici
calcium
Campo di misura
12-400 mg/L (CaO3)
5-160 mg/L (Ca)
7-224 mg/L (CaO)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Glyoxalbis-hydroxyanil)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric 5 - 160 mg/l Ca 7 - 224 mg/l CaO 12 - 400 mg/l CaCO₃ Spectroquant®
This Spectroquant® Calcium Reagent Test allows the accurate quantification of the calcium content in aqueous samples.
Method applied: In alcoholic-alkaline solution calcium ions react with modified glyoxal-bis(2-hydroxyanil) to form a red-violet complex which is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2