Documenti fondamentali
361526
Sigma-Aldrich
2-(3-Aminophenylsulfonyl)ethanol hydrochloride
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 226.00
CHF 226.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.00
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4SO2CH2CH2OH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 226.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)CCO
InChI
1S/C8H11NO3S.ClH/c9-7-2-1-3-8(6-7)13(11,12)5-4-10;/h1-3,6,10H,4-5,9H2;1H
VTZPDMOWNKSUSG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)