131164
Indigo carmine
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC, Dye content 85 %
Sinonimo/i:
Acid Blue 74, Indigo-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Indigocarmine
Prodotti consigliati
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
agenzia
certified by the BSC
Saggio
>85.0% (HPLC)
Stato
solid
Composizione
Dye content, 85%
Colore
dark blue to very dark blue
pH
3.87 (30 °C, 7.14 g/L)
Punto di fusione
≥340 °C
Densità
0.71 g/cm3 at 29 °C
λmax
608 nm
εmax
20,000 at 250-256 nm in water at 0.01 g/L
29500 at 284-290 nm in water at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?