36011
Picric acid solution
0.9-1.1% (alkalimetric)
Sinonimo/i:
2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
aqueous solution
Durata
5 yr
Concentrazione
0.9-1.1% (alkalimetric)
Densità
0.99-1.01 g/cm3
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?