34850-M
Acetone
suitable for HPLC, ≥99.8%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
465 °C (869 °F)
Limite di esplosione
13.2 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Trasmittanza
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
(5 - 6 at 395 g/l at 20 °C (68 °F))
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
- L′articolo codice 34850-4X2.5L-M uscirà di produzione. Ordinare il singolo flacone 34850-2.5L-M che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
- L′articolo codice 34850-6X1L-M uscirà di produzione. Ordinare il singolo flacone 34850-1L-M che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).