Documenti fondamentali
34184
Supelco
Sudan I-d5
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Phenylazo-2-naphthol-d5
Scegli un formato
10 MG
CHF 253.00
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 253.00
About This Item
Formula condensata:
C6D5N=NC10H6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H/b18-17+/i1D,2D,3D,7D,8D
MRQIXHXHHPWVIL-BWDNVODCSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sudan I-d5 may be used as an internal standard for the determination of the azo dyes in feed by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.[1]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simultaneous determination of ten illegal azo dyes in feed by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Piatkowska M, et al.
Journal of Veterinary Research, 61(3), 299-305 (2017)