44426
Metanil Yellow
analytical standard
Sinonimo/i:
3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Lipsticks and eye shadows by microwave-assisted dispersive liquid-liquid microextraction (MA-DLLME) using solidification of the floating organic droplet (SFOD) clean-up followed by analysis using high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).[2]
- Ball-point pen ink,[3] in paper ink[4] and in turmeric raw materials as well as finished products by HPLC-DAD.[5]
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)