T400
DL-Tartaric acid
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
DL-2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Punto di fusione
210-212 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- In the Debus–Radziszewski reaction as a weak acid for the synthesis of imidazolium ionic liquid.
- As an additive in electrochemical deposition technique for the synthesis of bismuth thin films to be used as X-ray absorbers.
- As a complexing agent for the synthesis of nano-crystalline indium tin oxide (ITO) powder.
- As a dopant for the synthesis of polyaniline nanofibers and nanotubes by oxidation polymerization.
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.