Documenti
33742
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99.5%, crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
product name
Trizma® base, puriss. p.a., buffer substance, ≥99.5%
Descrizione
aminopeptidase substrate
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.5% water (Karl Fischer)
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Colore
white
pH
10.3-10.8 (0.1 M)
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. eboll.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
Solubilità
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Trizma® base BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
Sigma-Aldrich
T6066
Trizma® base
Sigma 7-9® ≥99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T1378
Sigma 7-9®
Sieroalbumina lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A2153
Sieroalbumina
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter
Filippo Bertoli et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3307-3315 (2014-04-17)
Nanoparticles in contact with cells and living organisms generate quite novel interactions at the interface between the nanoparticle surface and the surrounding biological environment. However, a detailed time resolved molecular level description of the evolving interactions as nanoparticles are internalized
D R Brocks et al.
Clinical pharmacokinetics, 23(6), 415-427 (1992-12-01)
Ketorolac is a new chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) which is marketed for analgesia as the racemate. The drug is administered as the water soluble tromethamine salt and is available in tablets or as an intramuscular injection. The absorption of
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal
Noelia Purroy et al.
Oncotarget, 6(10), 7632-7643 (2014-12-30)
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells residing in the bone marrow (BM) and in secondary lymphoid tissues receive survival and proliferative signals from the microenvironment, resulting in persistence of residual disease after treatment. In this study, we characterized primary CLL cells