32523
Flurprimidol
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
α-(1-Methylethyl)-α-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-5-pyrimidinemethanol
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)C(O)(c1ccc(OC(F)(F)F)cc1)c2cncnc2
InChI
1S/C15H15F3N2O2/c1-10(2)14(21,12-7-19-9-20-8-12)11-3-5-13(6-4-11)22-15(16,17)18/h3-10,21H,1-2H3
VEVZCONIUDBCDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Vegetables and fruit samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction, followed by liquid chromatography (LC) coupled to full scan high resolution (Orbitrap) mass spectrometry (full scan HRMS).[1]
- Tea samples by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography–tandem mass spectrometry (GC–MS/MS).[2]
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?