Documenti fondamentali
32413
Supelco
Carbendazim-d3
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl-d3 2-benzimidazolecarbamate
Scegli un formato
10 MG
CHF 231.00
CHF 231.00
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 231.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D3H6N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 231.00
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)/i1D3
TWFZGCMQGLPBSX-FIBGUPNXSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Carbofuran-d3 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34019
Carbofuran-d3
Zineb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45707
Zineb
Thiamethoxam-d3 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
38176
Thiamethoxam-d3
Atrazine-d5 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34053
Atrazine-d5
Metam-sodium hydrate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45570
Metam-sodium hydrate