Documenti fondamentali
34514
Supelco
Malathion-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
S-[1,2-Bis(ethoxy-d5-carbonyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate
Scegli un formato
10 MG
CHF 361.00
CHF 361.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 361.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D10H9O6PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 361.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=S)(SC(CC(=O)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C(=O)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(OC)OC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
JXSJBGJIGXNWCI-JKSUIMTKSA-N
Categorie correlate
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Triphenyl phosphate analytical standard
Supelco
442829
Triphenyl phosphate