34017
Isoproturon-d6
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea-d6
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-5-7-11(8-6-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15)/i3D3,4D3
PUIYMUZLKQOUOZ-LIJFRPJRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Soil samples using pressurized liquid extraction (PLE) followed by liquid chromatography coupled to mass chromatography (LC-MS) and electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI+-MS/MS).
- Surface water samples using online solid phase extraction–liquid chromatography–tandem mass spectrometry (SPE–LC–MS/MS).
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?