Documenti fondamentali
32359
Supelco
Toltrazuril sulfon-(N-methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(Methyl-d3)-3-{3-methyl-4-[4-(trifluoromethylsulfonyl)phenoxy]phenyl}-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Ponazuril-d3
Scegli un formato
10 MG
CHF 641.00
CHF 641.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 641.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D3H11F3N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 641.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)