1262801
USP
Ethopabate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate, Ethopabate, Ethyl pabate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethopabate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOc1cc(NC(C)=O)ccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
GOVWOKSKFSBNGD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)