Documenti fondamentali
57031-U
Supelco
Visiprep Manifold Cover (flow control valves and gasket included)
for use with standard, 12-port model
Sinonimo/i:
V.M.COVER W/12 CONTROL VALVES AND GASKET
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with standard, 12-port model
Nota a piè di pagina
Included with Visiprep 12-port Vacuum Manifold (57030-U)
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)