484202
Di(propylene glycol) methyl ether acetate, mixture of isomers
≥98%
Sinonimo/i:
2-(2-methoxypropoxy)propyl acetate, DOWANOL® DPMA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. eboll.
200 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can also be used as an additive in solvent ink, for the preparation of wax-printed paper-based devices.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter