Documenti fondamentali
29221
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
tested according to Ph. Eur., USP/NF
Sinonimo/i:
Alcol etilico
Scegli un formato
1 L
CHF 66.80
5 L
CHF 259.00
CHF 66.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 66.80
5 L
CHF 259.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191601
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
CHF 66.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Etanolo, tested according to Ph. Eur.
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethanol has been used in indirect immunofluorescence for washing the mouse tissues section and then mounted in elvanol for visualizing with a BX60 photomicroscope.[1] It has also been used for thymocyte preparation.[2]
Azioni biochim/fisiol
Ethanol provides controlled pH, temperature and ionic strength for protein separation.[2] It blocks the ion current induced by the glutamate receptor agonist N-methyl-D-aspartate (NMDA) in hippocampal neurons.[3]
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Etanolo 96% EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.59010
Etanolo 96%
Etanolo gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Etanolo
M G Mahoney et al.
The Journal of clinical investigation, 103(4), 461-468 (1999-02-18)
Patients with pemphigus foliaceus (PF) have blisters on skin, but not mucous membranes, whereas patients with pemphigus vulgaris (PV) develop blisters on mucous membranes and/or skin. PF and PV blisters are due to loss of keratinocyte cell-cell adhesion in the
D M Lovinger et al.
Science (New York, N.Y.), 243(4899), 1721-1724 (1989-03-31)
The ion current induced by the glutamate receptor agonist N-methyl-D-aspartate (NMDA) in voltage-clamped hippocampal neurons was inhibited by ethanol (EtOH). Inhibition increased in a concentration-dependent manner over the range 5 to 50 mM, a range that also produces intoxication. The
Y Gavrieli et al.
The Journal of cell biology, 119(3), 493-501 (1992-11-01)
Programmed cell death (PCD) plays a key role in developmental biology and in maintenance of the steady state in continuously renewing tissues. Currently, its existence is inferred mainly from gel electrophoresis of a pooled DNA extract as PCD was shown
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide