Documenti fondamentali
29100
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
C6H11OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
906744
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.98 mmHg ( 25 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
572 °F
Limite di esplosione
12.25 %
Impurezze
≤0.5% cyclohexanone
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
n20/D 1.466
P. ebollizione
160-161 °C (lit.)
Punto di fusione
20-22 °C (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kinetic model of 2-cyclohexenone formation from cyclohexanol and 2-cyclohexenol dehydrogenation.
Simon E, et al.
Chemical Engineering Journal, 192, 129-137 (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 811-811 (1994)
Catalytic oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone over Co3O4 nanocrystals with molecular oxygen.
Zhou L, et al.
Applied Catalysis A: General, 292, 223-228 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 511-511 (1994)
Controllable oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone by a nano-MnO x/Ti electrocatalytic membrane reactor.
Fang X, et al.
J. Catal., 329, 187-194 (2015)