687448
1-Boc-4-bromopiperidine
97%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, 4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Bromo-1-piperidinecarboxylic acid tert-butyl ester, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4905
P. eboll.
100-118 °C/0.5 mmHg
Densità
1.3403 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)CC1
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
KZBWIYHDNQHMET-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup