Documenti fondamentali
270563
Supelco
Diclorometano
≥99.9%
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
22 %
Impurezze
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Colore
APHA: ≤10
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
Compatibilità
passes test for HPLC
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS specifications.
Confezionamento
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Diclorometano anhydrous, &#8805;99.8%, contains 40-150&#160;ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
270997
Diclorometano
Diclorometano contains 40-150&#160;ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
D65100
Diclorometano
Damian M Herz et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 6), 1658-1666 (2015-04-18)
Dopaminergic signalling in the striatum contributes to reinforcement of actions and motivational enhancement of motor vigour. Parkinson's disease leads to progressive dopaminergic denervation of the striatum, impairing the function of cortico-basal ganglia networks. While levodopa therapy alleviates basal ganglia dysfunction
Angharad M Roberts et al.
Science translational medicine, 7(270), 270ra6-270ra6 (2015-01-16)
The recent discovery of heterozygous human mutations that truncate full-length titin (TTN, an abundant structural, sensory, and signaling filament in muscle) as a common cause of end-stage dilated cardiomyopathy (DCM) promises new prospects for improving heart failure management. However, realization
Aria Nouri et al.
Spine, 40(14), 1092-1100 (2015-04-22)
Ambispective study. To determine whether MRI parameters improve the predictive performance of a validated clinical prediction rule used to assess functional outcomes in surgical patients with DCM. Degenerative cervical myelopathy (DCM) is the most common cause of spinal cord dysfunction
K E Mauck et al.
Integrative and comparative biology, 54(2), 193-209 (2014-04-22)
Recent research suggests that plant viruses, and other pathogens, frequently alter host-plant phenotypes in ways that facilitate transmission by arthropod vectors. However, many viruses infect multiple hosts, raising questions about whether these pathogens are capable of inducing transmission-facilitating phenotypes in
Molamma P Prabhakaran et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 66-73 (2015-08-08)
Advanced engineering of materials for the development of drug delivery devices provides scope for novel and versatile strategies for treatment of various diseases. 'Electrospraying' was used to prepare PLGA microparticles and further encapsulate the drug, metronidazole (Met) within the particles