21316
Siringa Hamilton® Microliter™, ago cementato
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
26s ga (cone tip)
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80389
Lungh. ago
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Descrizione generale
Lo stantuffo non deve essere usato con altre siringhe.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)