Documenti
24105-M
Sigma-Aldrich
Ethanol (denatured)
96.0-97.2%, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
15101802
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Etanolo, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 96.0-97.2%
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
96.0-97.2%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Impurezze
Residual solvents, complies
acid. or alk. react. impurities, in accordance
volatile impurities, in accordance
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% methanol (GC)
4.8-7.4% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Densità
0.805-0.812 g/mL at 20 °C
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbimento
in accordance
Compatibilità
complies for appearance
complies for identity A
complies for identity B
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Analisi chimica delle attività antiiperglicemiche, inibitorie dell'α-amilasi pancreatica, della lipasi e della α-glucosidasi intestinale di estratti di semi di Cannabis sativa L. Questa ricerca utilizza l'etanolo come solvente nel processo di estrazione dei semi di Cannabis sativa per valutarne le proprietà anti-iperglicemiche e l'inibizione enzimatica, con implicazioni significative per lo sviluppo di agenti terapeutici (Haddou et al., 2023).
  • Approccio basato su GC/MS e 2D NMR per valutare il profilo chimico dell'estratto idroalcolico di Agaricus blazei Murill e il suo effetto antinfiammatorio sui neutrofili umani. Questo studio utilizza una soluzione idroalcolica, principalmente etanolo, per estrarre e analizzare i costituenti chimici dell'Agaricus blazei Murill, evidenziandone le potenziali proprietà antinfiammatorie (Campelo et al., 2024).
  • Diamanti quantici sulla spiaggia: approfondimenti chimici sulla crescita della silice su diamanti in scala nanometrica grazie alla caratterizzazione e alla simulazione multimodale. Questa ricerca fornisce approfondimenti sulle interazioni chimiche facilitate dall'etanolo nei processi di crescita della silice su diamanti in scala nanometrica, evidenziando il ruolo dell'etanolo nelle nanotecnologie e nella scienza dei materiali (Sandoval et al., 2023).
  • Analisi chimica di una molecola marcata isotopicamente mediante spettroscopia NMR bidimensionale a 34 μT. L'etanolo viene impiegato come solvente nell'analisi chimica di molecole marcate isotopicamente mediante spettroscopia NMR, sottolineando la versatilità dell'etanolo nel migliorare la risoluzione spettrale e l'accuratezza dell'analisi (Lee et al., 2023).
Avvertenza
Valida solo in Germania: non per produzione1
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
Christophe Tastet et al.
Proteomics, 3(2), 111-121 (2003-02-26)
Several zwitterionic detergents differing in their polar heads, linker parts and hydrophobia tail were synthesized and evaluated for their efficiency in protein solubilizers for two-dimensional electrophoresis. A model system consisting of human red blood cell ghosts was used for this