W205605
Amyl alcohol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
1-Pentanol, n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
572 °F
Limite di esplosione
10 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. eboll.
136-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
pungent; chemical; wine-like
Stringa SMILE
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Process-specified emission factors and characteristics of VOCs from the auto-repair painting industry.: This article evaluates the emission factors and characteristics of various volatile organic compounds, including amyl alcohol, in auto-repair painting, significant for environmental biochemistry and safety assessments (Xiao et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup