Key Documents
22126
Sigma-Aldrich
Cefsulodin sodium salt
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19N4NaO8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51101500
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impurezze
≤3% water
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]12SCC(C[n+]3ccc(cc3)C(N)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C([O-])=O
Descrizione generale
Chemical structure: ß-lactam
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)