09877
Ammonium ionophore I
Selectophore™, function tested, ≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
Sinonimo/i:
Nonactin, Ammonium ionophore
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
Forma fisica
powder
Qualità
function tested
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma-Aldrich.com presents an article on Selectophore Ionophores