18018
Allyl cyclohexanepropionate
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Propenyl 3-cyclohexylpropanoate, Allyl 3-cyclohexylpropionate, Cyclohexanepropanoic acid 2-propen-1-yl ester, Cyclohexanepropionic acid allyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
91 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2,11H,1,3-10H2
TWXUTZNBHUWMKJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)