Documenti
75831
Supelco
Santalol, α- and β-isomers
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.35
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (sum of isomers)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
P. eboll.
101-103 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+/t13-,14+,15-/m1/s1
OJYKYCDSGQGTRJ-INLOORNJSA-N
Applicazioni
Santalol, α- and β-isomers are used as analytical standards for the quantification of the analytes in fragrances using flow-modulation comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to mass spectrometry (FM GCxGC/MS).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)