Documenti fondamentali
W239402
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylphenethyl butyrate
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(1-cyclohexyl-2-methylpropan-2-yl) butanoate, Benzyl dimethyl carbinol butyrate, Benzyl dimethyl carbinyl butyrate, Dimethyl benzyl carbinyl butyrate, dmbc butyrate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2C(CH3)2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.31
Numero FEMA:
2394
Numero CE:
N° CoE:
2084
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.232
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets requirements for JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4839 (lit.)
P. ebollizione
237-255 °C (lit.)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity; floral; herbaceous
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-4-8-13(15)16-14(2,3)11-12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,4,8,11H2,1-3H3
SHSGYHAHMQLYRB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
α,α-Dimethylphenethyl butyrate belongs to the fragrance structural group aryl alkyl alcohol simple acid esters (AAASAE). The compound has a mild, herbaceous odor. It is a fragrance ingredient used in various non-cosmetic products, such as detergents, household cleansers, and shampoos. It is also found in decorative cosmetics, toiletries, and shampoos. [1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
242.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
117 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fragrance material review on 1, 1-dimethyl-2-phenylethyl butyrate
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S439-S442 (2012)