43318
Citral
analytical standard
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 200 °C)
Saggio
≥95.0% (cis + trans, GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
229 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
conforms to structure for Proton NMR spectrum
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Essential oils using reversed-phase high performance liquid chromatography with photodiode array detection (RP-HPLC-PDA), further confirmed by gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Cymbopogon citratus volatile oil using high performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?