Documenti
15633
Supelco
4-(2-aminoetil)benzene solfonil fluoruro
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
AEBSF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10FNO2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.69
Beilstein:
7604627
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Si raccomanda l′impiego di concentrazioni tra 0,1 e 1 mM.
Azioni biochim/fisiol
Il cloridrato di 4-(2-amminoetil)benzensolfonilfluoruro (AEBSF) è un inibitore irreversibile delle serin-proteasi. Le costanti di inibizione sono simili a quelle del fenilmetansolfonilfluoruro (PMSF) e del diisopropilfluorofosfato (DFP). È stato dimostrato che l'AEBSF è in grado di inibire la tripsina, la chimotripsina, la plasmina, la callicreina e la trombina. Quale alternativa a PMSF e DFP, l'AEBSF offe minore tossicità, migliore solubilità in acqua e migliore stabilità nelle soluzioni acquose. L'AEBSF può essere utilizzato nelle colture cellulari in concentrazioni fino a 0,25 mM.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Bahar Javdan et al.
Cell, 181(7), 1661-1679 (2020-06-12)
The human gut microbiome harbors hundreds of bacterial species with diverse biochemical capabilities. Dozens of drugs have been shown to be metabolized by single isolates from the gut microbiome, but the extent of this phenomenon is rarely explored in the