Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 513.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 513.00
Nome del prodotto
5′-(4-Fluorosulfonylbenzoyl)adenosine hydrochloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(cc4)S(F)(=O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C17H16FN5O7S.ClH/c18-31(27,28)9-3-1-8(2-4-9)17(26)29-5-10-12(24)13(25)16(30-10)23-7-22-11-14(19)20-6-21-15(11)23;/h1-4,6-7,10,12-13,16,24-25H,5H2,(H2,19,20,21);1H/t10-,12-,13-,16-;/m1./s1
InChI key
ZUHVYHQVJYIHPN-KHXPSBENSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description powder | description - | description AldrichCPR |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥95% (TLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: insoluble, DMSO: 14 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), 0.1 M HCl: 3.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), ethanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C.) | solubility DMF: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?