Key Documents
15501
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.33
Beilstein:
1388299
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D +11.0±2°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
71-76 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
OJLISTAWQHSIHL-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)