Documenti fondamentali
Z265896
Tamer Tabs
good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Punto di fusione
2040 °C
Descrizione generale
Non-reactive, alumina granules are good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids. Avoid applications with strong alkalis and acids, 227g.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)