525472
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
159-163 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].COC(=O)[C@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
SWVMLNPDTIFDDY-SBSPUUFOSA-N
WGK 3